Natriumhydroxid 25% in wässriger Lösung
Lieferant: OVERLACK CHEMISCHE PRODUKTE
Gefahr
OVER819646EA 0 EUR
OVER819646
Natriumhydroxid 25% in wässriger Lösung
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9…10 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II