Photometrische Testkits
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
91836 91875 91825 91805 91848 91860 91862 91867 91888 91820 91863 91802 91816 918163 91830 91832 91834 91844 91851 91853 91877 91878 91895 918101 918131 91865 918142 91885 918172 918126
634-8129EA 119 EUR
634-8129 634-8123 634-8124 634-8126 634-8130 MANA91860 MANA91862 MANA91867 MANA91888 MANA91820 MANA91863 MANA91802 MANA91816 MANA918163 MANA91830 MANA91832 MANA91834 MANA91844 MANA91851 MANA91853 MANA91877 MANA91878 MANA91895 MANA918101 MANA918131 MANA91865 MANA918142 MANA91885 MANA918172 MANA918126
Photometrische Testkits
Umwelt-Prüfkits
Eine Reihe von analytischen Reagenzien für die photometrische Wasseranalyse, NANOCOLOR® Standardtests
  • Ausgezeichnete Empfindlichkeit und Genauigkeit aufgrund der größeren Küvettengrößen
  • Weniger Kosten
  • Einfache Verdünnung für die Analyse von höheren Konzentrationen
Gebrauchsfertige Reagenzien, die für Küvetten verschiedener Größen wie 10, 20 und 50 mm verwendet werden können. Diese Tests eignen sich besonders für die NANOCOLOR® Photometer, können jedoch mit anderen Photometern verwendet werden.
Gebrauchsfertige Reagenzien, die für Küvetten verschiedener Größen wie 10, 20 und 50 mm verwendet werden können.
Bestellinformation: Für weitere Informationen zur vollständigen Palette aller NANOCOLOR® Testkits wenden Sie sich bitte an Avantor.