Iod 0.02 M in THF : Pyridin : Wasser (69:22:11) (w:w:w), Novabiochem® zur DNA/RNA Synthese, oxidierendes Reagens B
Lieferant: NOVABIOCHEM (PART OF MB)
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
NOVA8.57013.4000EA 0 EUR
NOVA8.57013.4000
Iod 0.02 M in THF : Pyridin : Wasser (69:22:11) (w:w:w), Novabiochem® zur DNA/RNA Synthese, oxidierendes Reagens B
Iod
Formel: I₂
Molecular Weight: 253,81 g/mol
Flammpunkt: –21,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011355
CAS-Nummer: 7553-56-2
UN: 1993
ADR: 3,II