Hygromycin B-Lösung in PBS, steril gefiltert
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES AG
Gefahr
ENZOALX380306G001EA 171.6 EUR
ENZOALX380306G001
Hygromycin B-Lösung in PBS, steril gefiltert
Hygromycin B
Formel: C₂₀H₃₇N₃O₁₃
Molecular Weight: 527,5 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06795479
CAS-Nummer: 31282-04-9
EINECS: 250-545-5
UN: 2810
ADR: 6.1,I