Linolsäure ≥99%, farbloses Öl
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES AG
Synonyme: cis,cis-9,12-Octadecadiensäure9Z,12Z-Octadecadiensäure
ENZOBMLFA0141000EA 66 EUR
ENZOBMLFA0141000
Linolsäure ≥99%, farbloses Öl
Linolsäure
PPAR ligand.
Induces adipocyte differentiation and activates PPARs in cultured cells.
Soluble in DMSO and ethanol.
Formel: C₁₈H₃₂O₂
Molecular Weight: 280,45 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00064241
CAS-Nummer: 60-33-3
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/42/45403842.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Purity ≥99%