Me-7BIO ≥98%
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES AG
|
Achtung
|
ENZOALX430157M001EA
152.9
EUR
ENZOALX430157M001
Me-7BIO ≥98%
Me-7BIO
Control compound for 6BIO.
Soluble in DMSO.
Spezifikation Testergebnisse
Purity | ≥98% |