DNS (Desoxyribonukleinsäure) (aus Kalbsthymus), gereinigt
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX840040C010EA
106.7
EUR
ENZOALX840040C010
DNS (Desoxyribonukleinsäure) (aus Kalbsthymus), gereinigt
DNS (Desoxyribonukleinsäure)
Purified from calf thymus and activated by digestion with DNAse I.
For use with PARP-1 or PARP-2 in vitro activity tests
Concentration: 0,2 mg/ml
Lagertemperatur:
Kühlschrank |
MDL:
MFCD00130922 CAS-Nummer: 9007-49-2 |