Bromthymolblau 0,1% in Ethanol
Lieferant: Bernd Kraft
|
Gefahr
|
Synonyme:
BTB
, 3′,3′′-Dibromthymolsulfonphthalein
KRAF17883.3700EA
0
EUR
KRAF17883.3700
Bromthymolblau 0,1% in Ethanol
Bromthymolblau
Formel:
C₂₇H₂₈Br₂O₅S Molecular Weight: 624,39 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005872 CAS-Nummer: 76-59-5 EINECS: 200-971-2 UN: 1170 ADR: 3,II |