Patton-Reeder-Reagenz (Calconcarbonsäure)

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

Synonyme: 2-Hydroxy-1-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylazo)-3-naphthincarbonsäure2,2'-Dihydroxy-4'-sulfo-1,1'-azonaphthalin-3-carbonsäure3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylazo)naphthalin-2-carbonsäureCal-Red®

KRAF04026.1600EA 189 EUR
KRAF04026.1600
Patton-Reeder-Reagenz (Calconcarbonsäure)
Patton-Reeder-Reagenz (Calconcarbonsäure)
Formel: C₂₁H₁₄N₂O₇S
Molecular Weight: 438,42 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004078
CAS-Nummer: 3737-95-9
EINECS: 223-117-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR