Methylorange 0,1% in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. Indikator, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Natrium-4-(4-dimethylaminophenylazo)benzolsulfonat
, 4-(4-(Dimethylamino)phenylazo)benzolsulfonsäure Natriumsalz
, Orange III
, (4-(Dimethylamino)azobenzol-4'-sulfonsäure Natriumsalz
, Goldorange
, Helianthin
34576-500MLEA
65.41
EUR
34576-500ML
Methylorange 0,1% in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. Indikator, Fluka™
Methylorange
Formel:
C₁₄H₁₄N₃NaO₃S Molecular Weight: 327,34 g/mol Dichte: 0,970 g/cm3 (20 °C) Flammpunkt: 39 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007502 CAS-Nummer: 547-58-0 UN: 1170 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Test of sensitivity | complying |
Change range (pH 3,0-4,4) | complying |