Natriumalginat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Alginsäure Natriumsalz
, Algin Natriumsalz
ACRO177772500EA
89
EUR
ACRO177772500
ACRO177770025
ACRO177775000
ACRO177770050
Natriumalginat
Natriumalginat
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00081310 CAS-Nummer: 9005-38-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to yellow-brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤15.0 % (100 mg, 105°C, 4 hrs) |
Sulfated ash | 30.0 % to 36.0 % (on dried substance) |
Viscosity | 350 to 550 mPa.s (1 % at 20°C) (Brookfield LV) |
pH | 5.5 to 8.0 (1 % at 20°C) |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |