Natriumalginat, niedrige Viskosität
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Alginsäure NatriumsalzAlgin Natriumsalz
B25266.0EEA 636 EUR
B25266.0E B25266.36 B25266.22
Natriumalginat, niedrige Viskosität
Natriumalginat
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081310
CAS-Nummer: 9005-38-3
Merck Index: 14,241