Natriumalginat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Alginsäure NatriumsalzAlgin Natriumsalz

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

SIALW201502-1KGEA 158 EUR
SIALW201502-SAMPLE SIALW201502-1KG SIALW201502-5KG
Natriumalginat, Sigma-Aldrich®
Natriumalginat
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081310
CAS-Nummer: 9005-38-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR