Natriumalginat (aus Macrocystis pyrifera (kelp)), Pulver, Bioreagenzien pflanzliche Zellkulturen getestet, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Alginsäure Natriumsalz
, Algin Natriumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIALA0682-100GEA
103
EUR
SIALA0682-100G
Natriumalginat (aus Macrocystis pyrifera (kelp)), Pulver, Bioreagenzien pflanzliche Zellkulturen getestet, Sigma-Aldrich®
Natriumalginat
Schmelzpunkt:
>300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00081310 CAS-Nummer: 9005-38-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...