di-Bortrioxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Borsäureanhydrid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL202851-5GEA
93.3
EUR
SIAL202851-5G
di-Bortrioxid, Sigma-Aldrich®
di-Bortrioxid
Formel:
B₂O₃ Molecular Weight: 69,62 g/mol Siedepunkt: 1860 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 450 °C Dichte: 1,81…1.86 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011315 CAS-Nummer: 1303-86-2 EINECS: 215-125-8 REACH: 01-2119486655-24 Merck Index: 13,01327 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...