Benzethoniumchlorid
Lieferant: Serva
Gefahr
Synonyme: Hyamine® 1622
SERA14535.02EA 0 EUR
SERA14535.02
Benzethoniumchlorid
Benzethoniumchlorid
Formel: C₂₇H₄₂ClNO₂
Molecular Weight: 448,09 g/mol
Schmelzpunkt: 164…166 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011742
CAS-Nummer: 121-54-0
EINECS: 204-479-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01074