Hexafluorokieselsäure 23% (w/w) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
69109.36EA 58.9 EUR
69109.36 69109.22
Hexafluorokieselsäure 23% (w/w) in wässriger Lösung
Hexafluorokieselsäure
Formel: H₂F₆Si
Molecular Weight: 144,09 g/mol
Dichte: 1,223
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036289
CAS-Nummer: 16961-83-4
EINECS: 241-034-8
UN: 1778
ADR: 8,II
Merck Index: 14,4182