Hexafluorokieselsäure 34% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIAL01302-1LEA 61 EUR
SIAL01302-1L
Hexafluorokieselsäure 34% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Hexafluorokieselsäure
Formel: H₂F₆Si
Molecular Weight: 144,09 g/mol
Dichte: 1,29…1.33 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00036289
CAS-Nummer: 16961-83-4
EINECS: 241-034-8
UN: 1778
ADR: 8,II