Kaliumdihydrogenphosphat 1/15 mol/l in wässriger Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Kaliumphosphat monobasisch
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.04875.1000EA 60.7 EUR
1.04875.1000
Kaliumdihydrogenphosphat 1/15 mol/l in wässriger Lösung, Supelco®
Kaliumdihydrogenphosphat
Formel: KH₂PO₄
Molecular Weight: 136,09 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011401
CAS-Nummer: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Density 1.001 g/cm3