Kaliumdihydrogenphosphat 0.2 mol/l in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1069601
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Kaliumphosphat monobasisch
87901.290EA 220 EUR
87901.290
Kaliumdihydrogenphosphat 0.2 mol/l in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1069601
Kaliumdihydrogenphosphat
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: KH₂PO₄
Molecular Weight: 136,09 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011401
CAS-Nummer: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4