ortho-Borsäure 20 g/l in wässriger Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: BorsäureBorhydroxid
2733.5000EA 74.5 EUR
2733.5000
ortho-Borsäure 20 g/l in wässriger Lösung
ortho-Borsäure
Formel: B(OH)₃
Molecular Weight: 61,83 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011337
CAS-Nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/54/16640554.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 1.9 - 2.1 %