ortho-Borsäure 40 g/l in wässriger Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: BorsäureBorhydroxid
5792.5000EA 101 EUR
5792.5000
ortho-Borsäure 40 g/l in wässriger Lösung
ortho-Borsäure
Formel: B(OH)₃
Molecular Weight: 61,83 g/mol
Dichte: 1,0174 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011337
CAS-Nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/54/16640554.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 3.9 - 4.1 %