ortho-Borsäure 40 g/l in wässriger Lösung mit Indikator, VOLUSOL®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: BorsäureBorhydroxid
95097.5000EA 80 EUR
95097.5000
ortho-Borsäure 40 g/l in wässriger Lösung mit Indikator, VOLUSOL®
ortho-Borsäure
Formel: B(OH)₃
Molecular Weight: 61,83 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011337
CAS-Nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/54/16640554.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (W/V) 3.9 - 4.2 %
Appearance Clear red liquid
Sensitivity Passes test
Density (20/4) 1.000 - 1.020