Riboflavin (Vitamin B2), Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme: LactoflavinVitamin B26,7-Dimethyl-9-D-ribitylisoalloxazin7,8-Dimethyl-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)-benzo[g]pteridin-2,4(3H,10H)-dionVitamin G(-)-Riboflavin
555682-10EA 49 EUR
555682-10
Riboflavin (Vitamin B2), Millipore®
Riboflavin (Vitamin B2)
Formel: C₁₇H₂₀N₄O₆
Molecular Weight: 376,37 g/mol
Schmelzpunkt: 280 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005022
CAS-Nummer: 83-88-5
EINECS: 201-507-1
Merck Index: 12,08367