Uvulagewebe-Objektträger (gutartig)
Lieferant: ProSci
PRSI13-003EA 506 EUR
PRSI13-003
Uvulagewebe-Objektträger (gutartig)
Objektträger Microscopy Control Slides
Formalinfixiertes, in Paraffin eingebettetes Gewebe ist für eine Vielzahl von Anwendungen nützlich, darunter das Targeting von Proteinen, RNA und DNA mittels Immunhistochemie (IHC), In-situ Hybridisierung (ISH) bzw. Fluoreszenz In-situ Hybridisierung (FISH).
Anwendungshinweis: ProScis Objektträger mit menschlichem Gewebe können mit jedem Antikörper verwendet werden, der sich in formalinfixiertem Gewebe unter Verwendung eines Standard-Immunfärbeprotokolls als wirksam erwiesen hat. Um falsch negative Ergebnisse aufgrund fehlender DNA- oder RNA-Sequenzen in einem 4 µm großen Zellquerschnitt zu vermeiden, werden 10 µm große Gewebeschnitte empfohlen. 10 µm große einzelne Gewebe-Objektträger sind auf Anfrage erhältlich. Die Wirksamkeit dieses Produkts in ISH- oder FISH-Anwendungen wurde nicht bewertet.
Einige Gewebetypen erfordern möglicherweise besondere Aufmerksamkeit, da sie hohe Konzentrationen an endogenem Biotin, Peroxidase oder Autofluoreszenz enthalten können. Bitte beachten Sie: ProSci hat jetzt über 700 verschiedene Chargen für eine breite Palette von Geweben verfügbar. Viele dieser Chargen sind nicht online aufgeführt. Wenn Sie nicht finden, wonach Sie suchen, rufen Sie uns bitte an.
Bestellinformation: Objektträger sind zu fünf Stück pro Packung verpackt.