Mesitylen ≥98,0%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: 1,3,5-Trimethylbenzol
92512.260EA 39.1 EUR
92512.260 92512.320 92512.460
Mesitylen ≥98,0%, GPR RECTAPUR®
Mesitylen
Formel: C₉H₁₂
Molecular Weight: 120,19 g/mol
Siedepunkt: 165 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 0,8637 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 48 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008538
CAS-Nummer: 108-67-8
EINECS: 203-604-4
UN: 2325
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05934
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay ≥ 98,0 %
Identification (IR) Passes test
Density (20/4) 0,864 - 0,866