Giemsa's Azur-Eosin-Methylenblau, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Gefahr
Synonyme: Giemsa's-FärbemittelGiemsas Azur-Eosin-MethylenblauGiemsa's FärbungAzur-Eosin-Methylenblau nach GiemsaAzur-Eosin-Methylenblau GiemsaGiemsa's FarbstoffGiemsa-Färbemittel
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ500
GS128-4LEA 287 EUR
GS128-4L
Giemsa's Azur-Eosin-Methylenblau, Sigma-Aldrich®
Giemsa's Azur-Eosin-Methylenblau
Flammpunkt: 11 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Room Temperature
MDL: MFCD00081642
CAS-Nummer: 51811-82-6
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/02/26660102.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Turbidity) Clear
Essentially free of precipitate
Appearance (Colour) Faint Blue to Dark Blue
Appearance (Form) Solution
pH
at 25 degrees C
6.75 - 6.95
Performance Conforms
Cells stain within the performance characteristics when using Sigma-Aldrich Procedure No. GS-10
Expiration Date Period 24 months