Phenol
Lieferant: ACTIVE MOTIF
Synonyme:
Phenylalkohol, Hydroxybenzol, Carbolsäure
F330654.L5
F330654.L1
ACSDF330654.L5EA
378
EUR
ACSDF330654.L5
ACSDF330654.L1
Phenol
Phenol
Formel:
C₆H₅OH Molecular Weight: 94,11 g/mol Dichte: 1 g/cm³ |
MDL:
MFCD00002143 CAS-Nummer: 108-95-2 |