PureClean™ Tyvek® 1421B Selbstverschließende Autoklavbeutel mit Dampfindikator
Lieferant: Keystone Cleanroom Products
PureClean™
129-4086EA 4050 EUR
129-4086 129-4085 129-4084 129-4083 129-4082 129-4081 129-4080 129-4127 129-4126 129-4125 129-4124 129-4123 129-4122 129-4089 129-4121 129-4088 129-4120 129-4087 129-4129 129-4128 129-4196 129-4075 129-4195 129-4074 129-4073 129-4194 129-4072 129-4193 129-4071 129-4192 129-4070 129-4191 129-4190 129-4116 129-4115 129-4114 129-4113 129-4112 129-4079 129-4111 129-4078 129-4199 129-4077 129-4110 129-4198 129-4076 129-4197 129-4119 129-4118 129-4117 129-4064 129-4185 129-4184 129-4063 129-4062 129-4183 129-4182 129-4061 129-4060 129-4181 129-4180 129-4105 129-4104 129-4103 129-4102 129-4069 129-4101 129-4068 129-4189 129-4100 129-4188 129-4067 129-4187 129-4066 129-4065 129-4186 129-4109 129-4108 129-4107 129-4106 129-4053 129-4174 129-4173 129-4052 129-4172 129-4051 129-4171 129-4050 129-4170 129-4059 129-4179 129-4058 129-4057 129-4178 129-4056 129-4177 129-4055 129-4176 129-4175 129-4054 129-4163 129-4162 129-4161 129-4160 129-4049 129-4169 129-4048 129-4168 129-4047 129-4167 129-4046 129-4166 129-4165 129-4164 129-4152 129-4151 129-4150 129-4159 129-4158 129-4157 129-4156 129-4155 129-4154 129-4153 129-4141 129-4140 129-4149 129-4148 129-4147 129-4146 129-4145 129-4144 129-4143 129-4142 129-4097 129-4096 129-4095 129-4094 129-4093 129-4092 129-4091 129-4090 129-4138 129-4137 129-4136 129-4135 129-4134 129-4133 129-4099 129-4132 129-4131 129-4098 129-4139
PureClean™ Tyvek® 1421B Selbstverschließende Autoklavbeutel mit Dampfindikator
Beutel Sterilisationsbeutel
Die selbstverschließenden Autoklavbeutel PureClean™ bestehen aus einer transparenten Folie und 1421B DuPont™ Tyvek®, einer neuen Qualität unbeschichteten, unbehandelten, flexiblen Tyvek®-Materials, das speziell für die Verwendung in der pharmazeutischen Dampfsterilisation entwickelt wurde. Unbeschichtetes Tyvek® verhindert die Möglichkeit von Rückstandsablagerungen auf Geräten nach der Sterilisation.
  • Die transparente Seite ermöglicht eine visuelle Bestätigung der Trockenheit sterilisierter Teile und Geräte, wie in Anhang 1 der EU-GMP gefordert
  • Der praktische selbstklebende Verschluss macht Autoklavenband oder die Validierung und Verwendung eines Heißsiegelgeräts überflüssig
  • Schnell und konsistent für den Gerätevorbereitungsbereich.
  • Reiß- und stichfest
  • Hervorragende mikrobielle Barriere
  • Hergestellt und verpackt in einem zertifizierten Reinraum nach ISO 6
  • Hergestellt in den USA
  • Konformitätszertifikate werden mit der Lieferung mitgeschickt
Die Drapierbarkeit des 1421B Tyvek®-Materials ist ideal zum Verpacken von Geräteteilen, bei denen man möglicherweise „durch den Beutel tasten“ muss; insbesondere beim Anheben oder Handhaben des verpackten Teils.
Standards: Konformitätszertifikate werden mit jeder Sendung mitgeschickt.