PIG® Essentials Universalsocken
Lieferant: NEW PIG
MS430 MS1210
NEWPMS430EA 106.5 EUR
NEWPMS430 NEWPMS1210
PIG® Essentials Universalsocken
Absorptionsmaterial
Mit Polypropylen gefüllte Socken und Ausleger zum Absorbieren von Ölen, Kühlmitteln, Lösungsmitteln und Wasser.
  • 100% mit Polypropylen gefüllte Socken und Ausleger absorbieren Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser
  • Ideal zum Umschließen verschütteter Flüssigkeiten oder zum Umwickeln undichter Maschinen
  • Einfach und bequem anzubringen; hält verschüttete Flüssigkeiten zurück, damit sie sich nicht auf größere Flächen ausbreiten und zu rutschigen Gefahren werden
  • Passt sich flexibel an Maschinensockel an und bieten einen festen Sitz ohne Auslaufen
  • Graue Farbe bedeutet universelle Saugfähigkeit für einfache visuelle Identifizierung
  • Füllmaterial zu 100% aus recyceltem Poly-Mischgewebe aus Industrieabfällen
The product consists of a polypropylene absorbent. Contained within a casing made of: Polypropylene (CAS 9003-07-0). Also containing impregnated: Surfactant. Pigment. May contain: Mixture Adhesive; Polypropylene film; Polyester yarn.