Silan-Prep-Objektträger
Lieferant: Sigma Aldrich
S4651-72EAEA 110 EUR
S4651-72EA
Silan-Prep-Objektträger
Objektträger Mikroskop-Objektträger
Silane-Prep-Slides sind mit Silan (Aminoalkylsilan) beschichtete Objektträger zur Verbesserung der Gewebehaftung am Objektträger für die Immunhistochemie. Der Objektträger verfügt über ein „mattiertes Ende“ zur Objektträger-/Patientenidentifikation. Er ist nicht für die Verwendung in Mikroarray-Assays getestet.
  • Silan-Prep-Objektträger wurden verwendet in
  • Immunfluoreszenzmikroskopie von DNA-Fasern
  • Immunhistochemie
  • Bestimmung der Hybridisierungsstringenz
  • Hämatologie und Histologie
  • Biologische Quelle: synthetisch