Pierce™ C18 Spinsäulen
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Pierce™
PIER89873EA 281 EUR
PIER89873
Pierce™ C18 Spinsäulen
Filter Zentrifugaleinheiten
Diese Säulen sind gebrauchsfertige Zentrifugensäulen aus porösem C18-Umkehrphasenharz mit hervorragenden Bindungs- und Rückgewinnungseigenschaften für die Peptidprobenvorbereitung für Massenspektrometrie und andere Methoden.
  • Jede Säule enthält 8 mg C18-Harz
  • Entfernt störende Verunreinigungen durch Reduzierung der Signalunterdrückung und verbessert das Signal-Rausch-Verhältnis und die Sequenzabdeckung
  • Die Verarbeitung ergibt hochwertige Spektren und ist für eine Vielzahl von Umkehrphasen-kompatiblen Verunreinigungen effektiv
  • Funktioniert mit einer Vielzahl von Ladevolumina und Konzentrationen, ohne dass das Probenvolumen vor der Anwendung reduziert werden muss
  • Einfach zu handhaben, erfordert keine spezielle Ausrüstung zum gleichzeitigen verarbeiten mehrerer Proben
  • Spezialharz ermöglicht hervorragende Rückgewinnungsprozentsätze, selbst bei geringen Probenladungen
Mit diesen Säulen können Peptidproben für eine Vielzahl von Anwendungen gereinigt und konzentriert werden. Das Spin-Säulen-Format ermöglicht die gleichzeitige Verarbeitung mehrerer Proben (jeweils 10 bis 150 µl) in ca. 30 Minuten ohne mühsames wiederholtes Pipettieren oder Spezialausrüstung. Sie können effektiv zur Verarbeitung von Peptiden verwendet werden, die aus 10 ng bis 30 µg Protein gewonnen wurden.