Osteo-Bed-Knocheneinbettungslösungsmittel
Lieferant: Sigma Aldrich
O8639-4X500MLEA 212 EUR
O8639-4X500ML
Osteo-Bed-Knocheneinbettungslösungsmittel
Färbemittel Mikroskopie- und Färbereagenzien
Zur Verwendung mit dem Osteo-Bed-Knocheneinbettungskit. Lösungsmittel entfernt Kunststoff von Abschnitten vor der Rehydrierung und Färbung. Die meisten histochemischen und immunhistochemischen Färbeprotokolle erfordern die Entfernung von Methylmethacrylat (MMA) und die Rehydrierung montierter Abschnitte, um die Farbpenetration zu verbessern und den Kontrast zu erhöhen.
  • Die biologische Quelle ist synthetisch