Tetrahydrofuran-[D8] (99,5% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: THF-D8
87158.0010EA 414 EUR
87158.0010
Tetrahydrofuran-[D8] (99,5% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Tetrahydrofuran-[D8]
Formel: C₄D₈O
Molecular Weight: 80,04 g/mol
Siedepunkt: 65 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –108 °C
Dichte: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –17 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044238
CAS-Nummer: 1693-74-9
EINECS: 216-898-4
UN: 2056
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 99,9 %
Isotopenanreicherung (FT-NMR 400 MHz)(D) Min. 99,50 %
Wasser (HDO+D2O) Max. 0,0500 %