Säurefuchsin, rein, hohe Reinheit biologische Färbemittel
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Fuchsin S
, 3-(1-(4-Amino-3-methyl-5-sulfonatophenyl)-1-(4-amino-3-sulfonatophenyl)methylen)cyclohexa-1,4-diensulfonsäure
, Fuchsin sauer Dinatriumsalz
ACRO227900250EA
78.2
EUR
ACRO227900250
ACRO227901000
ACRO227905000
Säurefuchsin, rein, hohe Reinheit biologische Färbemittel
Säurefuchsin
Formel:
C₂₀H₁₇N₃Na₂O₉S₃ Molecular Weight: 585,55 g/mol Schmelzpunkt: ? 130 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013286 CAS-Nummer: 3244-88-0 EINECS: 221-816-5 Merck Index: 12,00109 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark green Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
UV Lambda max | 544 to 550 nm (in pH 3 acidified water) |
Absorption Ratio P-15/P+15 | 1 to 1.4 |
Specific absorbance A (1%/1cm) | ≥700 (at lambda max.) |