Eosin B

Lieferant: Serva

Synonyme: 2,7-Dinitro-4,5-dibromfluorescein4′,5′-Dibrom-2',7'-dinitro-3′,6′-dihydroxyspiro [2-benzofuran-3,9′-xanthen]-1-on Dinatriumsalz2-(4,5-Dibrom-3,6-dihydroxy-2,7-dinitroxanthen-9-yl)-benzoesäure DinatriumsalzEosin B DinatriumsalzEosin bläulichAcid Red 91EosinscharlachEosin blaustichig

SERA21003.01EA 0 EUR
SERA21003.01
Eosin B
Eosin B
Formel: C₂₀H₆Br₂N₂Na₂O₉
Molecular Weight: 624,06 g/mol
Schmelzpunkt: > 310 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005041
CAS-Nummer: 548-24-3
EINECS: 208-943-1
Merck Index: 12,03638

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR