Eosin B, Certistain® für die Mikroskopie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,7-Dinitro-4,5-dibromfluorescein4′,5′-Dibrom-2',7'-dinitro-3′,6′-dihydroxyspiro [2-benzofuran-3,9′-xanthen]-1-on Dinatriumsalz2-(4,5-Dibrom-3,6-dihydroxy-2,7-dinitroxanthen-9-yl)-benzoesäure DinatriumsalzEosin B DinatriumsalzEosin bläulichAcid Red 91EosinscharlachEosin blaustichig
1.15934.0025EA 0 EUR
1.15934.0025 1.15934.0000
Eosin B, Certistain® für die Mikroskopie, Sigma-Aldrich®
Eosin B
Formel: C₂₀H₆Br₂N₂Na₂O₉
Molecular Weight: 624,06 g/mol
Schmelzpunkt: > 310 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005041
CAS-Nummer: 548-24-3
EINECS: 208-943-1
Merck Index: 12,03638
IVDLogo
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 300 g/l (25 °C)
Molar Mass 624.06 g/mol
Bulk Density 680 kg/m3
pH 6.2 (10 g/l, H2O, 25 °C)