Eosin B 1 g/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Synonyme: 2,7-Dinitro-4,5-dibromfluorescein4′,5′-Dibrom-2',7'-dinitro-3′,6′-dihydroxyspiro [2-benzofuran-3,9′-xanthen]-1-on Dinatriumsalz2-(4,5-Dibrom-3,6-dihydroxy-2,7-dinitroxanthen-9-yl)-benzoesäure DinatriumsalzEosin B DinatriumsalzEosin bläulichAcid Red 91EosinscharlachEosin blaustichig
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ500
2853-100MLEA 99.8 EUR
2853-100ML
Eosin B 1 g/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Eosin B
Formel: C₂₀H₆Br₂N₂Na₂O₉
Molecular Weight: 624,06 g/mol
MDL: MFCD00005041
CAS-Nummer: 548-24-3
EINECS: 208-943-1