Eosin G, zertifizierbare Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: 2,4,5,7-Tetrabromfluorescein DinatriumsalzTetrabromfluorescein DinatriumsalzEosin gelbstichigEosin G DinatriumsalzEosin gelblichEosin 225Eosin Y DinatriumsalzSolvent Red 43Dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrabrom-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoatEosin Y2′,4′,5′,7′-Tetrabrom-3′,6′-dihydroxyspiro [2-benzofuran-3,9′-xanthen]-1-on Dinatriumsalz
0109-100GEA 97.4 EUR
0109-1KG 0109-100G
Eosin G, zertifizierbare Qualität
Eosin G
Counterstain to hematoxylin. Used for staining exfoliative cytology.
Formel: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Molecular Weight: 691,86 g/mol
Schmelzpunkt: 295…296 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005040
CAS-Nummer: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
Merck Index: 13,03634
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Farbstoffgehalt > 88%
Lambda Max 515 - 518nm