Kristallviolett, rein Indikator
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methylviolett 10B4-[4,4'-Bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammoniumchloridBasic Violet 3Methylrosanilin4,4',4''-Tri(dimethylamino)trityliumchloridMethylrosaniliumHexamethylen-p-rosanilinchloridMethylrosaniliumchloridHexamethyl-p-rosaniliniumchloridHexamethylviolettblaues PyoktaninCI 42555Gentianaviolett
ACRO212120250EA 31.6 EUR
ACRO212120250 ACRO212125000 ACRO212121000
Kristallviolett, rein Indikator
Kristallviolett
Formel: C₂₅H₃₀ClN₃
Molecular Weight: 407,99 g/mol
Schmelzpunkt: 173 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011750
CAS-Nummer: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04406
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Sensitivity (as indicator) Passes test