Polymyxin B-Sulfat
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16283000EA
61
EUR
EHERC16283000
Polymyxin B-Sulfat
Polymyxin B sulphate
Formel:
C₅₅H₉₆N₁₆O₁₃·2H₂SO₄ Molecular Weight: 1385,61 g/mol |
MDL:
MFCD00131991 CAS-Nummer: 1405-20-5 |