Schwefelsäure 0.13 mol/l (0.26 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Bernd Kraft
03149.6020 03149.6400 03149.7400 03149.2000 03149.3000 03149.5020 03149.5400
KRAF03149.6020EA 114 EUR
KRAF03149.6020 KRAF03149.6400 KRAF03149.7400 KRAF03149.2000 KRAF03149.3000 KRAF03149.5020 KRAF03149.5400
Schwefelsäure 0.13 mol/l (0.26 N) in wässriger Lösung
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98,08 g/mol
Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II