Vakuumpumpensystem SC 920 G
Lieferant: KNF
189-0033EA 5133 EUR
189-0033
Vakuumpumpensystem SC 920 G
Pumpen Vakuum-Membranpumpen
Vakuumpumpe SC 920 G mit drehzahlgeregelt. Anwendung: Rotationsverdampfung, Destillation.
  • Automatische, genaue Erkennung und Überwachung des Siedepunktes mit der integrierten Rampenfunktion
  • Geschwindigkeitsgesteuert
  • PPS-Pumpenkopf kombiniert mit PTFE-beschichteter Membran sind ideal für aggressive/korrosive Gase und Dämpfe
  • Integriertes Gasballastventil