Tube Mill Control Agriculture Solution Paket
Lieferant: IKA
IKAA10013298EA 2419 EUR
IKAA10013298
Tube Mill Control Agriculture Solution Paket
Mühlen
Das Tube Mill Control Agriculture Solution System dient zum Mahlen von Saaten und Körnern ohne Risiko einer Kreuzkontamination.
Das Tube Mill Control Agriculture Solution Paket besteht aus der Batch-Mühle Tube Mill Control und patentierten Einweg-Kunststoffkammern mit einem Volumen von 40 ml.
Mahlen, Lagerung und Transport der Proben erfolgen in einer geschlossenen, Einweg-Mahlkammer, wodurch das Risiko einer Kreuzkontamination zwischen verschiedenen Chargen ausgeschlossen ist. Auch die zeitaufwändige Reinigung der Mühle und der Behälter nach jedem Zyklus entfällt. Die MT-Mahlkammern sind für die Verarbeitung selbst kleinster Probenmengen ab 1 g ausgelegt.
Die Tube Mill Control ist eine Batch-Mühle zum Mahlen von harten, spröden und trockenen Materialien bis Mohshärte 5. Mit ihren Einweg- und Mehrweg-Mahlkammern mit einem Volumen von 40 ml ist sie vielseitig einsetzbar und kann für ein breites Spektrum an Anforderungen verwendet werden.
Lieferumfang: Tube Mill Control, MT 40.10 Einweg-Mahlkammer (10 Stk.), MMT 40.1 Mehrweg-Mahlrohr.