CleanMax®-Overalls aus sauberer Fertigung mit angenähter Kapuze und Stiefeln
Lieferant: Lakeland Industries
CleanMax®
CLLLCTL414CM-SMEA 477 EUR
CLLLCTL414CM-SM 114-9571 114-9570 114-9575 114-9574 114-9573 114-9572 114-9576
CleanMax®-Overalls aus sauberer Fertigung mit angenähter Kapuze und Stiefeln
Einweg-Kleidung
Reinraumkleidung wird so hergestellt und verpackt, dass sie erstklassigen Schutz für Ihren Reinraum und Ihre kontrollierten Umgebungen bietet.
  • Angesetzte Kapuze
  • Angesetzte Stiefel
  • Elastische Ärmelbündchen
Reinraumoveralls mit angenähter Kapuze und Stiefeln sind ideal für Reinräume der ISO-Klassen 4 bis 6.
Verpackung: Diese Produkte werden in Kartons zu 25 Stück angeboten.