Heratherm® Stabilitätskammer
Lieferant: Thermo Scientific
Heratherm®
HERAESS750EA 0 EUR
HERAESS750
Heratherm® Stabilitätskammer
Prüfkammern Feuchtekammern
Umfassende Temperatur- und Feuchtigkeitskontrollen, gut geeignet für Stabilitätstests, Haltbarkeitstests und Umwelttests.
  • Breiter relativer Feuchtigkeitsbereich für viele Anwendungen, einschließlich Feuchtigkeitsniveaus unter der Umgebungstemperatur
  • Umweltfreundliches, wassersparendes Befeuchtungssystem
  • Minimale Kondensation bei Standardanwendungen
  • Datenabruf über USB-Stick, Ethernet-Verbindung oder Thermo Cloud über OPC-UA-Standard
  • Intuitive Touchscreen-Oberfläche mit einfacher Programmierbarkeit von Temperaturzyklen und Prozessdauer
  • Vereinfachte Einrichtung ohne Techniker, Installation mit Standard-Netzkabel
  • Die innere Glastür hält die Umgebung stabil, auch wenn die äußere Tür geöffnet wird
  • Abgerundete Ecken und herausnehmbare Regale ermöglichen eine einfache Reinigung, um Kreuzkontaminationen vorzubeugen
Energieeffiziente Peltier-Technologie unterstützt Temperaturstabilität und -gleichmäßigkeit bei geringerem Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Kompressoren und ohne gefährliches Kühlmittel. Zwei Zugangsanschlüsse für unabhängige Datenerfassung und interne Dokumentation der eingestellten und tatsächlichen Parameterwerte sowie Ereignisprotokoll zur Erfüllung der Anforderungen von 21 CFR Part 11 für Prozessdokumentation.
Proben- und Prozessschutz: Weisen Sie personalisierten Zugriff mit Benutzer-IDs zu; beschränken Sie den Zugriff mit einem Standardtürschloss oder einem optionalen automatischen Türschloss; verschiedene Alarmoptionen verhindern, dass der Bediener Probleme mit dem Prozess hat.
Zwei Innensteckdosen für die Verwendung von Rührern, Schüttlern oder anderen Geräten in der Kammer sind als werkseitig installierte Option erhältlich. Wählen Sie aus einer Vielzahl länderspezifischer Steckdosen. (Bestellung mit separatem Bestellcode).
Datenausgaben: USB, Ethernet
Kammermaterial: Pulverbeschichteter kaltgewalzter Stahl
Steckertyp: Nema 5-20P
Temperaturbereich: 0 bis 70 °C
Anzeige: 7“ Touchscreen-Benutzeroberfläche
Anschlüsse: 2 Anschlüsse