Einhängethermostate, ICC 100 lite eco 8
Lieferant: IKA
IKAA10013190EA 0 EUR
IKAA10013190 IKAA10013189 IKAA10013176
Einhängethermostate, ICC 100 lite eco 8
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Thermostatische Regler
Die kompakten Einhängethermostate der lite-Serie sind leistungsstark und hochwertig, mit Fokus auf wesentliche Grundfunktionen, hervorragende Leistung und effizienten Betrieb. ICC 100 lite ist zum Temperieren von Flüssigkeiten bis 100 °C und zur internen Umwälzung geeignet.
  • Max. Temperatur im Kunststoffbad (eco): 100 °C (nur Wasser)
Um Ihnen die Konfiguration Ihres Temperiersystems so komfortabel wie möglich zu machen, bietet IKA ‚anschlussfertige‘ Pakete mit allem notwendigen Zubehör an.
Lieferumfang: Packung enthält: ICC 100 lite compact Einhängethermostat, Kunststoffbad IB 8 eco (Größe S), Badbrücke BS.ICC lite, klein. Technische Daten beziehen sich auf das im Lieferumfang enthaltene Temperiergerät.