Cutan® Instant Foam Handdesinfektionsmittel
Lieferant: SC Johnson
Cutan®
EVONCFS39HEA 110 EUR
EVONCFS39H EVONCFS400P EVONPROB01SA EVONCFS47ML
Cutan® Instant Foam Handdesinfektionsmittel
Hautpflege Desinfektionsmittel für die Haut Desinfektionsfluid und -schaum für die Haut
Zur Verwendung in hygienesensiblen Umgebungen oder dort, wo ein höheres Maß an Handhygiene erforderlich ist.
  • Vollständige Breitbandaktivität
  • Bakterizid, viruzid, levurozid, mykobakterizid
  • Hauthypoallergen
  • Handschuhkompatibel – Geeignet für die Verwendung mit Latex-, Vinyl- und Nitrilhandschuhen
  • Praktisch und in verschiedenen Größen erhältlich
Die hochwirksame Formel tötet 99,999% vieler gängiger Keime ab und ist vollständig getestet und hat sich als bakterizid, viruzid, levurozid und mykobakterizid erwiesen. Lässt sich schnell und einfach über die Hände reiben, sodass der Benutzer die vollständige Kontrolle über das Produkt hat und das Tropfen und Spritzen, das bei der Verwendung flüssiger Alkoholdesinfektionsmittel auftritt, vermieden wird.
Enthält keine Geliermittel - Im Gegensatz zu Desinfektionsgelen auf Alkoholbasis enthält das Produkt keine Geliermittel, die die Hände klebrig machen, insbesondere nach mehrmaligem Gebrauch.
Angenehm in der Anwendung - Der reichhaltige Schaum ist äußerst angenehm für die häufige Anwendung zwischen dem Händewaschen und fördert maximale Compliance.
Parfüm- und farbstofffrei - Keine zugesetzten Parfüme oder Farbstoffe. Ideal für Menschen, die empfindlich auf Parfüme und Farbstoffe reagieren und Produkte ohne diese Zusätze bevorzugen. Unabhängig getestet und nachweislich beugt es auch nach häufigem Gebrauch trockener Haut vor.
Ausgezeichnet mit dem Qualitätssiegel ECARF. - Ideal für Allergiker und geeignet für empfindliche und zu Ekzemen neigende Haut.
Nicht verunreinigende und HACCP-geprüfte Formel - Bei bestimmungsgemäßer Verwendung in Bereichen der Lebensmittelproduktion und -zubereitung beeinflusst das Produkt weder die Qualität der Lebensmittel noch stellt es ein Risiko für die Gesundheit der Verbraucher dar.
Keine Unordnung - Verstopft keine Pumpen und spritzt und tropft nicht auf umliegende Boden- und Wandflächen, wie es bei flüssigen und gelförmigen Desinfektionsmitteln der Fall ist.
Kein Wasser erforderlich - Trocknet schnell auf den Händen, ohne dass es mit Wasser abgespült werden muss. Ideal für die Verwendung außerhalb des Waschraums bei Bedarf.