Gaswaschflaschen, nach Drechsel
Lieferant: Neubert
NEUB05503000251906EA 96.9 EUR
NEUB05503000251906
Gaswaschflaschen, nach Drechsel
Flaschen Gaswaschflaschen
Die Flasche besteht aus Borosilikatglas 3.3.
Komplett mit NS 29/32 und DIN 12596, inklusive Sicherheitsaufsatz. Bei Flaschen bis 2 Liter beträgt die Bodenhöhe 200 mm. Flaschen über 2 Liter haben eine höhere Bodenhöhe.