Supelco® Discovery® BIO Umkehrphasenlösung für Herausforderungen bei der Protein- und Peptidtrennung
Lieferant: Merck
567225-U 568323-U
567225-UEA 3680 EUR
567225-U 568323-U
Supelco® Discovery® BIO Umkehrphasenlösung für Herausforderungen bei der Protein- und Peptidtrennung
Chromatographiesäulen
Discovery® BIO Wide Pore Umkehrphasensäulen erfüllen die Anforderungen an Effizienz, Selektivität, Skalierbarkeit und Reproduzierbarkeit für RP-HPLC-Analysen von Proteinen, Peptiden und kleinen Biomolekülen.
  • Bessere Protein- und Peptidauflösung im Vergleich zu führenden RP-HPLC FPP-Säulen
  • Hohe Effizienz für Peptidmapping
  • Geringes Bluten, inerte Oberflächenchemie macht sie ideal für LC-MS-Anwendungen
  • Zuverlässige Reproduzierbarkeit von Lauf zu Lauf, von Säule zu Säule, von Charge zu Charge
  • Trennung ist vollständig skalierbar von analytischen zu präparativen Dimensionen
  • Oberflächenabdeckung: 4,0 µmol/m²
Discovery® BIO Wide Pore HPLC-Säulen sind mit C8-Liganden gefüllt, die an 3, 5 oder 10 µm große, kugelförmige, hochreine Silica-Partikel mit 300 Å Poren gebunden sind.
Der geringe Blutungscharakter und die ausgezeichnete Peakform ohne TFA in der mobilen Phase machen diese Säulen ideal für Proteomik und andere LC-MS-Anwendungen sowie präparative Reinigung.
Lieferumfang: Säulenprüfzertifikat in der Box verfügbar.